Merck
346314
Sigma-Aldrich
2-[2-(Aminomethyl)phenylthio]benzylalkohol
95%
About This Item
Lineare Formel:
H2NCH2C6H4SC6H4CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
96-98 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
thioether
SMILES String
NCc1ccccc1Sc2ccccc2CO
InChI
1S/C14H15NOS/c15-9-11-5-1-3-7-13(11)17-14-8-4-2-6-12(14)10-16/h1-8,16H,9-10,15H2
InChIKey
HLAFSNJRKZLMPT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-[2-(Aminomethyl)phenylthio]benzyl alcohol may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)