Merck
345733
Sigma-Aldrich
2′-Fluor-6′-(trifluormethyl)acetophenon
98%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CF3)COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
Dichte
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
SMILES String
CC(=O)c1c(F)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6F4O/c1-5(14)8-6(9(11,12)13)3-2-4-7(8)10/h2-4H,1H3
InChIKey
IYMYYQMPOBPRPU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2′-Fluoro-6′-(trifluoromethyl)acetophenone is an aryl fluorinated building block.
Anwendung
2′-Fluoro-6′-(trifluoromethyl)acetophenone may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)