Wichtige Dokumente
345059
4-Fluor-2-nitrophenol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
75-77 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
nitro
SMILES String
Oc1ccc(F)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4FNO3/c7-4-1-2-6(9)5(3-4)8(10)11/h1-3,9H
InChIKey
ZHRLVDHMIJDWSS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?