Wichtige Dokumente
344729
1-Acetyl-3-methylpiperidin
99%
Synonym(e):
1-(3-Methyl-1-piperidinyl)-ethanone, 1-Acetyl-3-pipecoline
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
239 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−15 °C (lit.)
Dichte
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1CCCN(C1)C(C)=O
InChI
1S/C8H15NO/c1-7-4-3-5-9(6-7)8(2)10/h7H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
XKFPNHDGLSYZRC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Regioselective amidyl radical cyclization
Regioselective oxidation of cyclic amino compounds
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)