344621
Schwefel
flakes, ≥99.99% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
8.9 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
flakes
Selbstzündungstemp.
450 °F
450 °F
Widerstandsfähigkeit
2E23 μΩ-cm, 20°C
bp
444.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
Dichte
2.07 g/mL at 25 °C
SMILES String
[S]
InChI
1S/S
InChIKey
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.