342939
Bariumtitanat(IV)
pieces, 3-12 mm, 99.8% trace metals basis
Synonym(e):
Barium metatitanate, Titanium barium oxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.8% trace metals basis
Form
pieces
sintered
Eignung der Reaktion
core: barium
reagent type: catalyst
reagent type: catalyst
core: titanium
Partikelgröße
3-12 mm
Dichte
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;;2*-1;
InChIKey
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Synthesis of high-dielectric polymer composite materials
- Inverse electron demand Diels-Alder reactions
Catalyst for:
- Selectivity of methane oxidation
- Vapor phase intramolecular dehydration
Used for:
- Synthesis of flexible transparent conductive coatings
- X7R multilayer ceramic capacitors
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?