Merck
341924
Sigma-Aldrich
3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)-toluol
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4OCF2CHF2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.423 (lit.)
bp
98 °C/65 mmHg (lit.)
Dichte
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc(OC(F)(F)C(F)F)c1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)