Wichtige Dokumente
341312
Bortrifluorid-tert-butylmethyletherat
Synonym(e):
Trifluoro(2-methoxy-2-methylpropane)boron
About This Item
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: boron
Dichte
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FB(F)F.COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O.BF3/c1-5(2,3)6-4;2-1(3)4/h1-4H3;
InChIKey
QWGFHWYHOUAXSE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-29.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-34 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?