34070
2,4-Dibrom-buttersäure-tert.-butylester
technical, ≥85% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Assay
≥85% (GC)
Form
liquid
Dichte
1.562 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)C(Br)CCBr
InChI
1S/C8H14Br2O2/c1-8(2,3)12-7(11)6(10)4-5-9/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
IELBUWARMJVXDU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves