Merck
340081
Sigma-Aldrich
3,3′-Dihydroxy-2,2′-bipyridyl
98%
Synonym(e):
3,3′-Dihydroxy-2,2′-bipyridine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
194-196 °C (lit.)
SMILES String
Oc1cccnc1-c2ncccc2O
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-7-3-1-5-11-9(7)10-8(14)4-2-6-12-10/h1-6,13-14H
InChIKey
RJNRKZBHLCOHNM-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)