Merck
336351
Sigma-Aldrich
Zirkoniumcarbid
powder, 10 μm, 99%
Synonym(e):
Zirconium monocarbide, Zirconium monocarbide (ZrC)
About This Item
Lineare Formel:
ZrC
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
103.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Beschreibung
cubic phase
Assay
99%
Form
powder
Partikelgröße
10 μm
Dichte
6.73 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[C-]#[Zr+]
InChI
1S/C.Zr/q-1;+1
InChIKey
MHMXYYDKIQTOHA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)