332925
4-Chlorbenzolsulfonsäure
technical grade, 90%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
Verunreinigungen
<3.5% H2SO4
bp
149 °C/22 mmHg (lit.)
SMILES String
OS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H5ClO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,(H,8,9,10)
InChIKey
RJWBTWIBUIGANW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges