Merck
332283
Sigma-Aldrich
3-O-Acetyl-1,2-O-isopropyliden-α-glucofuranose
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H18O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
SMILES String
CC(=O)O[C@H]1[C@H](O[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)[C@H](O)CO
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)