Wichtige Dokumente
330531
Natrium-1-naphthalinsulfonat
technical grade, 80%
Synonym(e):
1-Naphthalinsulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
80%
Form
powder
SMILES String
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H8O3S.Na/c11-14(12,13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;/h1-7H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChIKey
HIEHAIZHJZLEPQ-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?