Merck
330256
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-3′-nitroacetophenon
98%
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H3(NO2)COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.15
Beilstein:
1959078
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
nitro
SMILES String
CC(=O)c1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5(10)6-2-3-8(11)7(4-6)9(12)13/h2-4,11H,1H3
InChIKey
MMNKVWGVSHRIJL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4′-Hydroxy-3′-nitroacetophenone may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)