Merck
329150
Sigma-Aldrich
3-Chlor-2,6-diethylanilin
98%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H2(C2H5)2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.56 (lit.)
bp
137-139 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCc1ccc(Cl)c(CC)c1N
InChI
1S/C10H14ClN/c1-3-7-5-6-9(11)8(4-2)10(7)12/h5-6H,3-4,12H2,1-2H3
InChIKey
VDJBIPLKIGSVRG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3-Chloro-2,6-diethylaniline may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)