Merck
328561
Sigma-Aldrich
3,4-Pyridindicarboxamid
new
98%
Synonym(e):
Cinchomeronamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Assay
98%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
180 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
NC(=O)c1ccncc1C(N)=O
InChI
1S/C7H7N3O2/c8-6(11)4-1-2-10-3-5(4)7(9)12/h1-3H,(H2,8,11)(H2,9,12)
InChIKey
JYUVRSQEAUFLHD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)