Wichtige Dokumente
328537
4-(Decyloxy)-benzoesäure-[4-[(S,S)-(−)-(2,3-epoxyhexyloxy)]-phenylester]
98%
Synonym(e):
WP 46
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid crystal
Optische Aktivität
[α]20/D −12°, c = 1 in chloroform-d
SMILES String
CCCCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(OC[C@@H]3O[C@H]3CCC)cc2
InChI
1S/C29H40O5/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-21-31-24-15-13-23(14-16-24)29(30)33-26-19-17-25(18-20-26)32-22-28-27(34-28)12-4-2/h13-20,27-28H,3-12,21-22H2,1-2H3/t27-,28-/m0/s1
InChIKey
SDWUPBPBMWMRLN-NSOVKSMOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.