328367
1-Cyclohexen-1-carbonsäure
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
bp
133-135 °C/14 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
35-39 °C (lit.)
Dichte
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)C1=CCCCC1
InChI
1S/C7H10O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h4H,1-3,5H2,(H,8,9)
InChIKey
NMEZJSDUZQOPFE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges