328316
Cyclopentancarbonsäurechlorid
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4622 (lit.)
bp
161-162 °C (lit.)
Dichte
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC(=O)C1CCCC1
InChI
1S/C6H9ClO/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
InChIKey
WEPUZBYKXNKSDH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- 3′-N-acyl-7-trichloroacetyl-paclitaxels
- cyclopentanecarboxylic acid 2-[5-(1-cyclopentane carbonyloxy-2-methyl-allyl)-2-oxo-dihydro-furan-3-yl-idene]-ethyl ester
- cyclopentanecarboxylic acid 2-[5-(1-hydroxy-2-methyl allyl)-2-oxo-dihydro-furan-3-ylidene]-ethyl ester
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F
Flammpunkt (°C)
60 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter