Wichtige Dokumente
327964
3,4-Dihydro-3-hydroxy-4-oxo-1,2,3-benzotriazin
98%
Synonym(e):
3-Hydroxy-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-on, DHBT
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.13
Beilstein:
609382
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
188-189 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
ON1N=Nc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8-9-10(7)12/h1-4,12H
InChIKey
HJBLUNHMOKFZQX-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?