Merck
327573
Sigma-Aldrich
N-Propylcyclopropanmethylamin
95%
About This Item
Lineare Formel:
C3H5CH2NHCH2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.43 (lit.)
Dichte
0.792 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCCNCC1CC1
InChI
1S/C7H15N/c1-2-5-8-6-7-3-4-7/h7-8H,2-6H2,1H3
InChIKey
MAVLRJDQJZJTQP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
N-Propylcyclopropanemethylamine may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
87.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)