Merck
326356
Sigma-Aldrich
Niob(III)-chlorid-1,2-dimethoxyethan-Komplex
Synonym(e):
Niobtrichlorid 1,2-Dimethoxyethan-Komplex, Trichlor-(1,2-dimethoxyethan)-niob
Größe auswählen
5 G
220,00 €
220,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
220,00 €
About This Item
Lineare Formel:
NbCl3 · CH3OCH2CH2OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
220,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Konzentration
30.6-33.5% (%Nb after ignition to oxide, gravimetric)
mp (Schmelzpunkt)
230 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[Nb](Cl)Cl.COCCOC
InChI
1S/C4H10O2.3ClH.Nb/c1-5-3-4-6-2;;;;/h3-4H2,1-2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChIKey
SBSZUBUHOUKQMN-UHFFFAOYSA-K
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)