Merck
325880
Sigma-Aldrich
Samarium(III)-sulfat Octahydrat
99.9% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
Sm2(SO4)3 · 8H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
733.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
99.9% trace metals basis
Form:
solid
Assay
99.9% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: samarium
Verunreinigungen
≤2000 ppm Total rare earth impurities (ICP)
Dichte
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.[Sm+3].[Sm+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.8H2O.2Sm/c3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h3*(H2,1,2,3,4);8*1H2;;/q;;;;;;;;;;;2*+3/p-6
InChIKey
SICAFVHZPBSARB-UHFFFAOYSA-H
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)