Wichtige Dokumente
325376
Oxalsäure-bis-(2,4-dinitrophenylester)
98%
Synonym(e):
2,4-Dinitrophenyl-oxalat, Bis(2,4-dinitrophenyl)oxalat, DNPO
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
189-190 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)C(=O)Oc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H6N4O12/c19-13(29-11-3-1-7(15(21)22)5-9(11)17(25)26)14(20)30-12-4-2-8(16(23)24)6-10(12)18(27)28/h1-6H
InChIKey
CBZOGAWUNMFXFQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)