Merck
325279
Sigma-Aldrich
2,5-Bis-(trifluormethyl)-benzoesäure
98%
About This Item
Lineare Formel:
(CF3)2C6H3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
78-80 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cc(ccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O2/c10-8(11,12)4-1-2-6(9(13,14)15)5(3-4)7(16)17/h1-3H,(H,16,17)
InChIKey
PINBPLCVZSKLTF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)