Merck
324973
Sigma-Aldrich
(+)-2′-Deoxy-5-methylcytidin
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]25/D +63°, c = 1 in 1 M NaOH
mp (Schmelzpunkt)
217-219 °C (lit.)
SMILES String
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N=C1N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)