Merck
324604
Sigma-Aldrich
Chlormethylphenylsulfon
≥97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5SO2CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.65
Beilstein:
2046644
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97%
mp (Schmelzpunkt)
51-53 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
sulfone
SMILES String
ClCS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7ClO2S/c8-6-11(9,10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChIKey
NXAIQSVCXQZNRY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)