Merck
324469
Sigma-Aldrich
Ethyl-4-hydroxybenzimidat -hydrochlorid
96%
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H4C(=NH)OC2H5·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
173 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CCOC(=N)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c1-2-12-9(10)7-3-5-8(11)6-4-7;/h3-6,10-11H,2H2,1H3;1H
InChIKey
VKQSYNIFQPFOQX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)