Sample came with red powder in the vacuum sealing bag
Wichtige Dokumente
323527
Selentetrachlorid
Synonym(e):
Selenium (Ⅳ) chloride
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Form
powder or crystals
Konzentration
35.0-36.5% Se (after reduction with sulphite, gravimetric)
Dichte
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Se](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Se/c1-5(2,3)4
InChIKey
LNBXMNQCXXEHFT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.