Merck
317039
Sigma-Aldrich
(+)-B-Methoxydiisopinocampheylboran
Synonym(e):
(+)-Diisopinocamphenylmethoxyboran
Größe auswählen
5 G
69,50 €
25 G
175,70 €
69,50 €
Listenpreis139,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
69,50 €
25 G
175,70 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H37BO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.33
Beilstein:
6370228
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
69,50 €
Listenpreis139,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Qualitätsniveau
SMILES String
COB([C@H]1CC2CC([C@@H]1C)C2(C)C)[C@H]3CC4CC([C@@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C21H37BO/c1-12-16-8-14(20(16,3)4)10-18(12)22(23-7)19-11-15-9-17(13(19)2)21(15,5)6/h12-19H,8-11H2,1-7H3/t12-,13-,14+,15+,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChIKey
IAQXEQYLQNNXJC-JPDDNCELSA-N
Anwendung
Both (+)- and (-)-forms are precursors to B-allyldiisopinocampheylborane derivatives, which are subsequently reacted with aldehydes to give homoallylic alcohols[1] and β-amino alcohols[2] of high enantiomeric excess.[3]
Reactant involved in:
  • Oxidative cyclization and alkylation for synthesis of ionomycin
  • Intramolecular conjugate addition for tetrahydropyran synthesis
  • Aldol addition and Suzuki coupling reactions
  • Allylation
  • Synthesis of alkanols
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The Journal of Organic Chemistry, 56, 401-401 (1991)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 339-339 (1993)
Aldrichimica Acta, 20, 9-9 (1987)