Merck
316768
Sigma-Aldrich
Methyllithium-Lithiumiodid-Komplex -Lösung
1.0 M in diethyl ether
About This Item
Lineare Formel:
CH3Li · LiI
Molekulargewicht:
155.82
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Konzentration
1.0 M in diethyl ether
bp
35 °C
Dichte
0.909 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Li+].[I-].[Li]C
InChI
1S/CH3.HI.2Li/h1H3;1H;;/q;;;+1/p-1
InChIKey
LHJHNKBQWVOCIH-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F
Flammpunkt (°C)
-40 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)