Merck
316288
Sigma-Aldrich
3-Brombenzylamin -hydrochlorid
96%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4CH2NH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
2 mmHg ( 0 °C)
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
218-221 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
bromo
SMILES String
Cl.NCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H8BrN.ClH/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9;/h1-4H,5,9H2;1H
InChIKey
UGEQUCUBWNAUJS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)