Wichtige Dokumente
311464
Zirconium(IV)-fluorid
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Tetraluorozirconium, Zirconium tetrafluoride
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: zirconium
Verunreinigungen
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
910 °C (lit.)
Dichte
4.43 g/mL (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
F[Zr](F)(F)F
InChI
1S/4FH.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChIKey
OMQSJNWFFJOIMO-UHFFFAOYSA-J
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?