310840
D-Ribose-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D -20, c = 4 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
88-92 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
OC[C@H]1OC(O)[13C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-9H,1H2/t2-,3-,4-,5?/m1/s1/i4+1
InChIKey
HMFHBZSHGGEWLO-VTUWIFRDSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable