Merck
310808
Sigma-Aldrich
D-Glucose-6-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Markierte Glucose, Dextrose-6-13C
Größe auswählen
100 MG
372,00 €
372,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Weitere Informationen anfragenWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
372,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC5H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.15
Beilstein:
5810734
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
372,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Weitere Informationen anfragenWeitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
O[13CH2][C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i2+1
InChIKey
GZCGUPFRVQAUEE-HYISWWFJSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.