Merck
308781
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamid-d7
99.5 atom % D
Synonym(e):
DMF-d7, Heptadeutero-N,N-dimethylformamid
About This Item
Lineare Formel:
DCON(CD3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
80.14
Beilstein:
1908468
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99.5 atom % D
Qualitätsniveau
Verpackung
pk of 5 × 0.5 mL
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
InChIKey
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
135.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57.5 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)