Merck
307777
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Pyrrolidon-5-carbonsäure-ethylester
98%
Synonym(e):
(S)-5-Oxo-prolin-ethylester, L-Pyroglutaminsäure-ethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.17
Beilstein:
82621
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]19/D +3.3°, c = 10 in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
bp
176 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
47-51 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CCOC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-6(9)8-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChIKey
QYJOOVQLTTVTJY-YFKPBYRVSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)