Wichtige Dokumente
30750
Dehydracetsäure Natriumsalz
≥98.0% (NT)
Synonym(e):
2-Acetyl-5-hydroxy-3-oxo-4-hexensäure-δ-lacton Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (NT)
mp (Schmelzpunkt)
~295 °C (dec.)
SMILES String
[Na+].CC(=O)C1=C([O-])C=C(C)OC1=O
InChI
1S/C8H8O4.Na/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4;/h3,10H,1-2H3;/q;+1/p-1
InChIKey
ZPNRBQVNNIDJHX-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)