Merck
304344
Sigma-Aldrich
4-Chlor-3-iodbenzotrifluorid
98%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(I)CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.45
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.54 (lit.)
bp
58-60 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(I)c1
InChI
1S/C7H3ClF3I/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H
InChIKey
SSLWFPKNYZEOTH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)