Merck
304123
Sigma-Aldrich
[2-(Brommethyl)-benzyl]-phenylsulfon
97%
Synonym(e):
2-[(Phenylsulfonyl)methyl]benzylbromid
About This Item
Lineare Formel:
BrCH2C6H4CH2SO2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
93-95 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Funktionelle Gruppe
bromo
sulfone
SMILES String
BrCc1ccccc1CS(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13BrO2S/c15-10-12-6-4-5-7-13(12)11-18(16,17)14-8-2-1-3-9-14/h1-9H,10-11H2
InChIKey
SYNKYJKCQBVGSL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-[(Phenylsulfonyl)methyl]benzyl bromide may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)