Wichtige Dokumente
303933
3-Butylpyridin
≥97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.493 (lit.)
bp
80-81 °C/8 mmHg (lit.)
Dichte
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCc1cccnc1
InChI
1S/C9H13N/c1-2-3-5-9-6-4-7-10-8-9/h4,6-8H,2-3,5H2,1H3
InChIKey
QSNMFWFDOFQASV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?