Merck
303623
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluorbenzoesäure
99%
About This Item
Lineare Formel:
HC6F4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.08
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1c(F)c(F)cc(F)c1F
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)