Wichtige Dokumente
302643
Trypanblau
Dye content 60 %, ≥80% (HPLC)
Synonym(e):
Direktblau 14
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥80% (HPLC)
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, 60%
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Farbe
dark green to brown, or Brown-Black
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 mg/mL
λmax
607 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥60000 at 603-607 nm in methanol at 0.01 g/L
60000 at 603-607 nm in methanol
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c4
InChI
1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-7-17(3-5-25(15)37-39-31-27(57(49,50)51)11-19-9-21(55(43,44)45)13-23(35)29(19)33(31)41)18-4-6-26(16(2)8-18)38-40-32-28(58(52,53)54)12-20-10-22(56(46,47)48)14-24(36)30(20)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
InChIKey
GLNADSQYFUSGOU-UHFFFAOYSA-J
Angaben zum Gen
human ... PTPN1(5770) , PTPRF(5792)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
This dye is useful to differentiate the dead and live cells based on the cell′s ability to take up or exclude the dye. A viable cell is assumed to possess an intact cell membrane and hence excludes this dye and the cytoplasm appears clear. While on the other hand non-viable cells shows a blue cytoplasm.
- to determine the number of living and necrotic cells by staining with 0.2% trypan blue solution.
- to stain plant tissue in order to visualize cell death.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?