Merck
301612
Sigma-Aldrich
9-Anthraldehydoxim, überwiegend syn
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H11NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
162-164 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
oxime
SMILES String
O\N=C\c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C15H11NO/c17-16-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10,17H/b16-10+
InChIKey
HLGMTCSSRBPNOQ-MHWRWJLKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Gallium triflate catalyzed dehydration of 9-anthraldehyde oxime to nitrile is reported.[1]
Anwendung
9-Anthraldehyde oxime was used in preparation of new triosmium cluster [Os3(CO)11(C14H9CN)].[2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and structural characterization of a triosmium carbonyl cluster containing a 9-anthracenecarbonitrile ligand derived from 9-anthraldehyde oxime.
Wong JS-Y, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 6(6), 713-717 (2003)
Gallium (III) triflate catalyzed dehydration of aldoximes.
Yan P, et al.
Catalysis Letters, 101(3), 141-143 (2005)