Merck
299790
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-brom-9-fluorenon
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H8BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
213-214 °C (lit.)
SMILES String
Nc1cc2C(=O)c3ccccc3-c2cc1Br
InChI
1S/C13H8BrNO/c14-11-5-9-7-3-1-2-4-8(7)13(16)10(9)6-12(11)15/h1-6H,15H2
InChIKey
UCQGTFXGGBTOFE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)