Merck
299316
Sigma-Aldrich
DL-Phenylalanin-15N
98 atom % 15N
Größe auswählen
1 G
129,80 €
129,80 €
Listenpreis649,00 €Sparen Sie 80%
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
129,80 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CH(15NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
129,80 €
Listenpreis649,00 €Sparen Sie 80%
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
266-267 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[15NH2]C(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i10+1
InChIKey
COLNVLDHVKWLRT-DETAZLGJSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)