Merck
298727
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexen-1-carbonsäure-ethylester
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
91-93 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C1C(C)CC(O)=CC1=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-3-14-10(13)9-6(2)4-7(11)5-8(9)12/h5-6,9,11H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
GABAYOQGPJPKDK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Determination of mass spectral and fragmentation pattern of some centrally-acting 1, 3-cyclohexandione derivatives.
Ogunleye DS.
Nigerian Journal of Pharmaceutical Research, 3(1), 72-81 (2005)