Merck
298573
Sigma-Aldrich
4-Dimethylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin
96%
Synonym(e):
N,N,2,2,6,6-Hexamethyl-4-piperidinamine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H24N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.4641 (lit.)
SMILES String
CN(C)C1CC(C)(C)NC(C)(C)C1
InChI
1S/C11H24N2/c1-10(2)7-9(13(5)6)8-11(3,4)12-10/h9,12H,7-8H2,1-6H3
InChIKey
LRAJIZNKBMCWJE-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Anwendung
4-Dimethylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine may be used in chemical synthesis.
Reactant for:
Self-aggregation of supramolecules of nitroxides
Synthesis of unsymmetrical spin-labeled bolaamphiphiles
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)