Wichtige Dokumente
294616
(+)-Pseudoephedrin -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
(+)-ψ-Ephedrin -hydrochlorid, (1S,2S)-2-Methylamino-1-phenylpropanol -hydrochlorid, d-Isoephedrin -hydrochlorid, d-Pseudoephedrin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]25/D +61°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
185-188 °C (lit.)
SMILES String
Cl.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10+;/m0./s1
InChIKey
BALXUFOVQVENIU-KXNXZCPBSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Anwendung
Ersetzt durch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..